Läs mer
Pentaerytritol, 98 %
Produktkod. 10051300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051300 1 kg Plastflaska 1kg
10234940 250 g Plastflaska 250g
11984631 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129870010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-77-5
Molekylformel C5H12O4
Molekylvikt (g/mol) 136.15
InChI-nyckel WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC-namn 2,2-bis(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)CO)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Pentaerythritol
Smältpunkt 257,0 °C till 264,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 276,0 °C (30,0 mmHg)
Flampunkt 240 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C(CH2OH)4
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01,528
Merck Index 15,7221
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/18 ml vatten (15 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol och formamid, olöslig i bensen, koltetraklorid, eter, aceton och petroleumeter
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.