Läs mer
Pentaerythritol-d8 Dibromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaerythritol-d8 Dibromide |
| CAS | 1216413-92-1 |
| Molekylformel | C5H2D8Br2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol-d8, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl) propane-d8, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane-d8, Dibromoneopentyl-d8 Glycol, FR 1138-d8, FR 522-d8, NSC 9001-d8, Pentaerythritol-d8 Dibromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C(C([2H])([2H])O)(C([2H])([2H])Br)C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | 2,2-bis[bromo(dideuterio)methyl]-1,1,3,3-tetradeuteriopropane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.99 |
| Formel vikt | 267.955 |