Läs mer
Pentaerythritol Dibromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaerythritol Dibromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2 |
| Formel vikt | 259.9048 |
| Procent renhet | >95% |