missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentaerythritol Tetraacrylate (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaerythritol Tetraacrylate |
| CAS | 4986-89-4 |
| Molekylformel | C17H20O8 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2 |
| LEDER | C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | [3-prop-2-enoyloxy-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.34 |
| Formel vikt | 352.1158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?