Läs mer
Pentaerythritol Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plastic additive 09 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3 |
| Formel vikt | 1176.7841 |