Läs mer
Pentaerytritol, TRC
Produktkod. 30413476
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30413476 50 g
1 options
Produktkod. 30413476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22720050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaerythritol
CAS 115-77-5
Molekylformel C5 H12 O4
Kvantitet 50 g
Synonym Pentaerythritol (8CI), 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Auxinutril, CP 500G, Charmor PM, Charmor PM 15, Charmor PM 40, Flammex DPE, Hercules P 6, Maxinutril, Metab-Auxil, Microlon 93, Monopentaerythritol, Monopentek, NSC 8100, Neulizer P, P 100, P 100 (alcohol), PE 200, PE 200 (diol), PER, PET 020, Penetek, Penta Powder 325, Penta-R, Pentarit, Pentarit S, Pentarit T, Pentek, THME, Tetra(hydroxymethyl)methane, Tetrakis(hydroxymethyl)methane, Tetramethylolmethane, Voxtar M 100
InChI formel InChI=1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
LEDER OCC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2,2-bis(hydroxymetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 136.1464
Formel vikt 136.0736