Läs mer
Pentaerythritol triacrylate, stab. with 4-methoxyphenol
Produktkod. 15446055
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446055 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15446055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015705.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3524-68-3 | C14H18O7 | 298.291 g/mol
Pentaerythritol triacrylate is used in UV-cured inks, dental polymers and varnishes. Further, it is used in the preparation of printing inks, coatings, in photoresists, acrylic glues, adhesives, binders, paper and wood impregnates. In addition, it serves as a modifier for polyester and fiberglass and plastic components for the medical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaerythritol triacrylate
Namnnotering Stabilized with 300 to 400ppm 4-methoxyphenol
CAS 3524-68-3
Färg Colorless
Densitet 1.16 g/mL
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C14H18O7
Brytningsindex 1.484
MDL-nummer MFCD00009607
Kvantitet 500 g
Beilstein 6598752
Känslighet Hygroscopic
Synonym pentaerythritol triacrylate, peta, pentaerythrityl triacrylate, gafgard 233, kayarad pet 30, sartomer sr 444, aronix m 305, setalux uv 2242, light acrylate pe 3a, p 300 acrylate
Löslighetsinformation Immiscible with water.
InChI-nyckel HVVWZTWDBSEWIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
IUPAC-namn [2-(hydroxymethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 298.291
PubChem CID 19042
Formel vikt 298.28
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentaerythritol triacrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentaerythritol tetraacrylate, Pentaerythritol triacrylate,Trimethylolpropane triacrylate