Läs mer
Pentaerythritol Triacrylate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaerythritol Triacrylate (Technical Grade) |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O7/c1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h4-6,15H,1-3,7-10H2 |
| Formel vikt | 298.1053 |