Läs mer
Pentaethylene glycol, 98%
Produktkod. 10706432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10706432 25 g Glasflaska 25g
10234751 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350730250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4792-15-8 | C10H22O6 | 238.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4792-15-8
Molekylformel C10H22O6
Molekylvikt (g/mol) 238.28
MDL-nummer MFCD00002878
InChI-nyckel JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
PubChem CID 62551
ChEBI CHEBI:39631
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol
LEDER C(COCCOCCOCCOCCO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaethylene glycol
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 338.0°C to 340.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4610 to 1.4630
Kvantitet 25 g
Formel vikt 238.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentaethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.