Läs mer
Pentaethylene glycol, 98+%
Produktkod. 11449392
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449392 250 g 250g
11429392 10 g 10g
11439392 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449392 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10133.30
Request Bulk or Custom Format
Used as an intermediate in the synthesis of cyclic and noncyclic polyethers, complexing agents and immobilized phase-transfer catalysts. It acts as a catalyst for potassium hydroxide induced elimination reactions in benzene. Further, it is used in functional fluids and viscosity adjustors. | CAS: 4792-15-8 | C10H22O6 | 238.28 g/mol
Pentaetylenglykol används som en mellanprodukt i syntesen av cykliska och icke-cykliska polyetrar, komplexbildare och immobiliserade fasöverföringskatalysatorer. Det fungerar som en katalysator för kaliumhydroxidinducerade elimineringsreaktioner i bensen. Vidare används den i funktionella vätskor och viskositetsjusteringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pentaetylenglykol används som en mellanprodukt vid syntes av cykliska och icke-cykliska polyetrar, komplexbildare och immobiliserade fasöverföringskatalysatorer. Det fungerar som en katalysator för kaliumhydroxidinducerade elimineringsreaktioner i bensen. Vidare används den i funktionella vätskor och viskositetsjusteringar.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4792-15-8
Molekylformel C10H22O6
Molekylvikt (g/mol) 238.28
MDL-nummer MFCD00002878
InChI-nyckel JLFNLZLINWHATN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaethylene glycol, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, pentaethyleneglycol, pentaglycol, ho ch2ch2o 5h, 3,6,9,12-tetraoxatetradocane-1,14-diol, 2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, dsstox_cid_7579, dsstox_rid_78510, dsstox_gsid_27579
PubChem CID 62551
ChEBI CHEBI:39631
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etanol
LEDER C(COCCOCCOCCOCCO)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Pentaethylene glycol
Densitet 1.126 g/mL
Kokpunkt 338°C to 340°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall >98%
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 250 g
Beilstein 1635593
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 238.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.