Läs mer
Pentaetylenglykol di-p-toluensulfonat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313506 1 g 1g
11323506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14369.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41024-91-3 | C24H34O10S2 | 546.646 g/mol
Pentaetylenglykol di-p-toluensulfonat används vid framställning av calix[4]arener, calix[5]arener och kronetrar. Det används också vid framställning av 3a-formylbenso-18-krona-6 genom att genomgå kopplingsreaktion med 2,3-dihydroxibensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pentaetylenglykol di-p-toluensulfonat används vid framställning av calix[4]arener, calix[5]arener och kronetrar. Det används också vid framställning av 3′ -formylbenso-18-krona-6 genom att genomgå kopplingsreaktion med 2,3-dihydroxibensaldehyd.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41024-91-3
Molekylformel C24H34O10S2
Molekylvikt (g/mol) 546.646
MDL-nummer MFCD00012204
InChI-nyckel BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol ditosylate, pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate, pentaethylene glycol di p-toluenesulfonate, tos-peg6-tos, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol, bis 4-methylbenzenesulfonate, pentaethylene glycol d p-toluenesulfonate, penta ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate
PubChem CID 361968
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-[2-(4-metylfenyl)sulfonyloxietoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
Densitet 1.26
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5225
Kvantitet 1 g
Beilstein 3599245
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 546.66
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.