Läs mer
Pentaethylene glycol dichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaethylene glycol dichloride |
| CAS | 5197-65-9 |
| Molekylformel | C10H20Cl2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane, 1,2-bis[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]-ethane, 1,14-Dichloro-3,6,9,12-tetraoxatetradecane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20Cl2O4/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h1-10H2 |
| LEDER | ClCCOCCOCCOCCOCCCl |
| IUPAC-namn | 1,2-bis[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.17 |
| Formel vikt | 274.0739 |