Läs mer
Pentaethylene Glycol Dimethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 109789-39-1 |
| Molekylformel | C10 H22 O6 . 2 C H4 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol 1,14-Dimethanesulfonate, Pentaethylene Glycol Dimesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O6.2CH4O3S/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12;2*1-5(2,3)4/h11-12H,1-10H2;2*1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.OCCOCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.489 |
| Formel vikt | 430.118 |