Läs mer
Pentaethylene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaethylene Glycol |
| CAS | 4792-15-8 |
| Molekylformel | C10H22O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol, 1,2-Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethane, 2,4,6,8-Tetraoxadecane-1,10-diol, 3,4,7,8,11,12,15,16-Octaoxaoctadecane-1,18-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h11-12H,1-10H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.1416 |