missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentaethylenehexamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 4067-16-7 |
| Smältpunkt | -35°C |
| Densitet | 1.003 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00008167 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine, Pentaethylenehexamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.37 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?