Läs mer
Pentafluoranilin, 97 %
Produktkod. 11413957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413957 5 g 5g
11423957 25 g 25g
11433957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19348.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183,08 g/mol
2,3,4,5,6-pentafluoranilin finner att den används vid framställning av pentafluorfenylammoniumtriflat, en effektiv katalysator för förestring och tioförestring. Det används också vid syntes av olika titankomplex med två anjoniska [N, O-] bidentata salicylaldiminatoligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3,4,5,6-Pentafluoraniline finner att den används vid framställning av pentafluorfenylammoniumtriflat, en effektiv katalysator för förestring och tioförestring. Det används också vid syntes av olika titankomplex med två anjoniska [N, O-] bidentata salicylaldiminatoligander.
Löslighet
Löslig i toluen och organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-60-8
Molekylformel C6H2F5N
Molekylvikt (g/mol) 183.08
MDL-nummer MFCD00007643
InChI-nyckel NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
LEDER NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoroaniline
Smältpunkt 34 °C till 37 °C
Densitet 1.744
Kokpunkt 156 °C till 157 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1819387
Löslighetsinformation Löslig i toluen och organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluoranilin
Formel vikt 183.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.