Läs mer
Pentafluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 10796171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10796171 10 g Glasflaska 10g
10091560 2.5 g Glasflaska 2.5g
10677953 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10796171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147090100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 653-37-2 | C7HF5O | 196.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-37-2
Molekylformel C7HF5O
Molekylvikt (g/mol) 196.08
MDL-nummer MFCD00003303
InChI-nyckel QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
PubChem CID 69558
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensaldehyd
LEDER C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzaldehyde
Smältpunkt 20°C
Färg Gult
Densitet 1.5880g/mL, 1.588
Kokpunkt 164°C to 166°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5CHO
Brytningsindex 1.4490 to 1.451
Kvantitet 10 g
Formel vikt 196.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorobenzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.