Läs mer
Pentafluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11419160
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419160 25 g 25g
11409160 5 g 5g
11429160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15490.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 653-37-2 | C7HF5O | 196.076 g/mol
Pentafluorbensaldehyd användes som derivatiseringsreagens i en studie för att utveckla en känslig metod för bestämning av primära aminer i avloppsslam genom fastfasmikroextraktion i headspace och gaskromatografi-tandem masspektrometri. Det användes vid syntesen av nya fluorerade aromatiska polymerer med hög molekylvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pentafluorbensaldehyd användes som derivatiseringsreagens i en studie för att utveckla en känslig metod för bestämning av primära aminer i avloppsslam genom fastfasmikroextraktion i headspace och gaskromatografi-tandem masspektrometri. Det användes vid syntesen av nya fluorerade aromatiska polymerer med hög molekylvikt.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,027 g/L vid 25 C
).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 653-37-2
Molekylformel C7HF5O
Molekylvikt (g/mol) 196.076
MDL-nummer MFCD00003303
InChI-nyckel QJXCFMJTJYCLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzaldehyde, perfluorobenzaldehyde, benzaldehyde, pentafluoro, benzaldehyde, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-s9yie3jz4k, pentafluor-benzaldehyd, s9yie3jz4k, pubchem4253, pentafluoro-benzaldehyde, acmc-209nqh
PubChem CID 69558
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensaldehyd
LEDER C(=O)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzaldehyde
Smältpunkt 24°C to 27°C
Densitet 1.63
Kokpunkt 164°C to 166°C
Flampunkt 77°C (170°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1876550
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water (0.027g/L at 25°C).
Formel vikt 196.07
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.