Läs mer
Pentafluorbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11441688
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441688 5 g 5g
11451688 25 g 25g
11461688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13948.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 363-72-4 | C6HF5 | 168.07 g/mol
Pentafluorbensen är en fluorerad bensen med anestetiska egenskaper. Pentafluorbensen har visat sig starkt och reversibelt hämma människorα β4 2 neuronal nikotinacetylkolinreceptor beroende på läkemedelshydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Nya reaktionsbetingelser beskrivs som möjliggör direkt arylering av pentafluorbensen med steriskt belastade arylbromider och arylklorider. Bis(pentafluorofenyl1)metan och tris(pentafluorfenyl1)metan framställdes i 77 respektive 92 % utbyte genom en Friedel-Crafts-reaktion av pentafluorbensen med metylenklorid och kloroform med användning av aluminiumklorid som Lewis syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pentafluorbensen är en fluorerad bensen med anestetiska egenskaper. Pentafluorbensen har visat sig starkt och reversibelt hämma människorα β4 2 neuronal nikotinacetylkolinreceptor beroende på läkemedelshydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Nya reaktionsbetingelser beskrivs som möjliggör direkt arylering av pentafluorbensen med steriskt belastade arylbromider och arylklorider. Bis(pentafluorofenyl1)metan och tris(pentafluorfenyl1)metan framställdes i 77 respektive 92 % utbyte genom en Friedel-Crafts-reaktion av pentafluorbensen med metylenklorid och kloroform med användning av aluminiumklorid som Lewis syra.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-72-4
Molekylformel C6HF5
Molekylvikt (g/mol) 168.07
MDL-nummer MFCD00000286
InChI-nyckel WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzene, benzene, pentafluoro, unii-ih36lu53xs, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, ih36lu53xs, 1,2,3,4,5-pentafluoro-benzene, pentafluorophenyl, benzenepentafluoride, pubchem2310
PubChem CID 9696
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluorbensen
LEDER FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzene
Smältpunkt -48°C
Densitet 1.518
Kokpunkt 84°C to 85°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Brytningsindex 1.391
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1911549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 168.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.