Läs mer
Pentafluorbensen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389387 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16389387 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16389387 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 SEK
    2136.28 SEK / 1ml
    Save 128.72 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Pentafluorbensen363-72-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 363-72-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6HF5
MDL-nummer MFCD00000286
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluorbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 168.07
PubChem CID 9696
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning