Läs mer
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 99%
Produktkod. 10503311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10503311 5 g Glasflaska 5g
10428872 1 g Glasflaska 1g
10603892 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147110050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 832-53-1
Molekylformel C6ClF5O2S
Molekylvikt (g/mol) 266.57
MDL-nummer MFCD00007427
InChI-nyckel UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
PubChem CID 70026
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensensulfonylklorid
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 99%
Densitet 1.7960g/mL, 1.796
Kokpunkt 211°C
Flampunkt 90°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5SO2Cl
Brytningsindex 1.4780 to 1.48
Kvantitet 5 g
Formel vikt 266.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.