Läs mer
Pentafluorobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluorobenzoic Acid |
| CAS | 602-94-8 |
| Molekylformel | C7HF5O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.07 |
| Formel vikt | 211.9897 |