Läs mer
Pentafluorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 15500524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15500524 5 g 5g
15510524 25 g 25g
15520524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15500524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-82-0
Molekylformel C7F5N
Molekylvikt (g/mol) 193.07
InChI-nyckel YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensonitril
LEDER C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzonitrile
Smältpunkt 1.0°C to 3.0°C
Densitet 1.5300g/mL, 1.53
Kokpunkt 161.0°C to 162.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Linjär formel C6F5CN
Brytningsindex 1.4415 to 1.4435
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 193.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorobenzonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.