Läs mer
Pentafluorbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10466780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10466780 5 g 5g
10523501 25 g 25g
11964981 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10466780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147120050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2251-50-5
Molekylformel C7ClF5O
Molekylvikt (g/mol) 230.52
MDL-nummer MFCD00000657
InChI-nyckel MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzoyl chloride
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5COCl
Brytningsindex 1.4520 to 1.4540
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes.
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensoylklorid
Formel vikt 230.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.