Läs mer
Pentafluorbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11459613
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459613 100 g 100g
11439613 5 g 5g
11449613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12420.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
Ett reagens som används för att härleda primära aminer. 2,3,4,5,6-pentafluorbensoylklorid användes för derivatisering av 5-androstendiol, testosteron, estradiol, dihydrotestosteron och östron i en studie för att bestämma deras serumnivåer. 2,3,4,5,6-Pentafluorobensoylklorid användes för att härleda dimetylamin (DMA) i studien för att utveckla en snabb och exakt GC-MS-metod för bestämning av DMA i mänsklig urin. Det användes i en studie för att detektera närvaron av Enterobacter cloacae i kulturer av Leuconostoc mesenteroide genom gaskromatografi/masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ett
reagens som används för att härleda primära aminer. 2,3,4,5,6-pentafluorbensoylklorid användes för derivatisering av 5-androstendiol, testosteron, estradiol, dihydrotestosteron och östron i en studie för att bestämma deras serumnivåer. 2,3,4,5,6-Pentafluorobensoylklorid användes för att härleda dimetylamin (DMA) i studien för att utveckla en snabb och exakt GC-MS-metod för bestämning av DMA i mänsklig urin. Det användes i en studie för att detektera närvaron av Enterobacter cloacae i kulturer av Leuconostoc mesenteroide genom gaskromatografi/masspektrometri.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, alkoholer, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2251-50-5
Molekylformel C7ClF5O
Molekylvikt (g/mol) 230.52
MDL-nummer MFCD00000657
InChI-nyckel MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorbensoylklorid
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorobenzoyl chloride
Densitet 1.668
Kokpunkt 158°C to 159°C
Brytningsindex 1.4535
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2054397
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 230.52
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.