Läs mer
Pentafluorobenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluorobenzoyl Chloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10 |
| Formel vikt | 229.9558 |