Läs mer
Thermo Scientific™ Pentafluorbensylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens
Produktkod. 11547740 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11547740 5 g Varje
1 options
Produktkod. 11547740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS58220
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Derivatisera karboxylsyror, fenoler och sulfonamider för elektroninfångningsdetektion (ECD) GC-analys med Thermo Scientific™ Pentafluorbensylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens.
Derivatisera karboxylsyror, fenoler och sulfonamider för elektroninfångningsdetektion (ECD) GC-analys med Thermo Scientific™ Pentafluorbensylbromid (PFBBr) Alkyleringsreagens. Reaktionstiderna är snabba (∼ 20 minuter). Derivat är mycket EC-känsliga, vilket gör dem användbara vid lågnivåbestämningar av fettsyror. PFBBr har använts för att analysera spårorganiska ämnen i asfalt och som fingeravtrycksteknik för att identifiera asfaltföroreningar som finns i ytvatten.
  • Snabba reaktionstider för extraktionsalkyleringsteknik:∽ 20 minuter
  • Derivat är mycket EC-känsliga, vilket gör dem användbara vid lågnivåbestämningar av fettsyror
  • Analys av spårorganiska ämnen i asfalt
Rekommenderas för:
Analys av spårorganiska ämnen i asfalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Frätande
Förvaring Rumstemperatur
Standardkomponenter alfa-brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluen
Standardkoncentration 98 till 100 %
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene