Läs mer
(Pentafluoretyl)trimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454350
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454350 5 g 5g
11444350 1 g 1g
11464350 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454350 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25775.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.204 g/mol
(Pentafluoretyl)trimetylsilan fungerar som ett kiselbaserat fluoreringsreagens för trifluormetylering av karbonyler och etylendiaminer. Det används också som en prekursor för metallförmedlad trifluormetylering av aromatiska, heteroaromatiska och vinylsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Pentafluoretyl)trimetylsilan fungerar som ett kiselbaserat fluoreringsreagens för trifluormetylering av karbonyler och etylendiaminer. Det används också som en prekursor för metallförmedlad trifluormetylering av aromatiska, heteroaromatiska och vinylsubstrat.
Löslighet Blandbar med
tetrahydrofuran.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124898-13-1
Molekylformel C5H9F5Si
Molekylvikt (g/mol) 192.204
MDL-nummer MFCD04116436
InChI-nyckel MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC-namn trimetyl(1,1,2,2,2-pentafluoretyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vikt 192.21
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.327
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.