Läs mer
(Pentafluoretyl)trimetylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15580614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15580614 1 g 1g
15590614 5 g 5g
15500624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15580614 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459300010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124898-13-1
Molekylformel C5H9F5Si
Molekylvikt (g/mol) 192.2
InChI-nyckel MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC-namn trimetyl(1,1,2,2,2-pentafluoretyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 70.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel F3CCF2Si(CH3)3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible.
Formel vikt 192.2
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.