Läs mer
Pentafluoriodobensen, 97 %
Produktkod. 11428690
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428690 5 g 5g
11464044 10 g 10g
11474044 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12000.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293,962 g/mol
Jodopentafluorbensen användes för att studera bildningen av radikaljoner av jodopentafluorbensen i vattenlösning. Det användes som lösningsmedel i en studie för att bestämma singletsyrelivslängder från fosforescenssönderfall i halogensubstituerade perfluorerade lösningsmedel genom infraröd emissionsspektrometri. Det har potentiella tillämpningar inom plasmabearbetningsindustrin och vid beredning av katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodopentafluorbensen användes för att studera bildningen av radikaljoner av jodopentafluorbensen i vattenlösning. Det användes som lösningsmedel i en studie för att bestämma singletsyrelivslängder från fosforescenssönderfall i halogensubstituerade perfluorerade lösningsmedel genom infraröd emissionsspektrometri. Det har potentiella tillämpningar inom plasmabearbetningsindustrin och vid beredning av katalysatorer.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-15-6
Molekylformel C6F5I
Molekylvikt (g/mol) 293.962
MDL-nummer MFCD00001032
InChI-nyckel OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-jodbensen
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoroiodobenzene
Smältpunkt -29°C
Densitet 2.212
Kokpunkt 161°C to 163°C
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051549
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 293.96
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.