Läs mer
Pentafluorfenol, 99 %
Produktkod. 11453047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453047 5 g 5g
11463047 25 g 25g
11473047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15574.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184,07 g/mol
Pentafluorfenol används vid framställning av pentafluorfenylestrar för peptidsyntes och vulkaniserade polymerer. Det används också för peptidkoppling och heterocykliska syraderivat. Det är involverat i framställningen av pentafluorfenylformiat som fungerar som ett formuleringsmedel för aminer och aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pentafluorfenol används vid framställning av pentafluorfenylestrar för peptidsyntes och vulkaniserade polymerer. Det används också för peptidkoppling och heterocykliska syraderivat. Det är involverat i framställningen av pentafluorfenylformiat som fungerar som ett formuleringsmedel för aminer och aminosyror.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-61-9
Molekylformel C6HF5O
Molekylvikt (g/mol) 184.07
MDL-nummer MFCD00002156
InChI-nyckel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorfenol
LEDER OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenol
Smältpunkt 32 °C till 36 °C
Densitet 1.757
Kokpunkt 143 °C
Flampunkt 72 °C (161 °F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 5 g
Beilstein 1912584
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 184.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.