Läs mer
Pentafluorfenol, 99 %
Beskrivning
Pentafluorfenol används vid framställning av pentafluorfenylestrar för peptidsyntes och vulkaniserade polymerer. Det används också för peptidkoppling och heterocykliska syraderivat. Det är involverat i framställningen av pentafluorfenylformiat som fungerar som ett formuleringsmedel för aminer och aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pentafluorfenol används vid framställning av pentafluorfenylestrar för peptidsyntes och vulkaniserade polymerer. Det används också för peptidkoppling och heterocykliska syraderivat. Det är involverat i framställningen av pentafluorfenylformiat som fungerar som ett formuleringsmedel för aminer och aminosyror.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluorophenol |
| Smältpunkt | 32 °C till 36 °C |
| Densitet | 1.757 |
| Kokpunkt | 143 °C |
| Flampunkt | 72 °C (161 °F) |
| Brytningsindex | 1.427 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1912584 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 184.06 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pentafluorophenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.