Läs mer
Pentafluorfenol, 99+%
Product Code. 10113290 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10113290 5 g Glasflaska 5g
10123290 10 g Glasflaska 10g
10730595 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10113290 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.13 SEK
    388.65 SEK / 5g
    Save 66.48 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 771-61-9
Molekylformel C6HF5O
Molekylvikt (g/mol) 184.07
MDL-nummer MFCD00002156
InChI-nyckel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorfenol
LEDER OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifications
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenol
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 34 °C till 36 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 143 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5OH
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7223
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 184.07
Procent renhet 99+%
Fysisk form Lågsmältande kristallint fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluorophenol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.