Learn More
Pentafluorfenyl-1-metyl-1H-indol-7-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10174104
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10174104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10576914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10174104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66926DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 941716-96-7
Molekylformel C16H8F5NO2
Molekylvikt (g/mol) 341.24
MDL-nummer MFCD09879962
InChI-nyckel UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 1-metylindol-7-karboxylat
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 341.23
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.