Läs mer
Pentafluorfenyl-1-metyl-1H-indol-7-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576914
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10576914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10174104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66926CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 941716-96-7
Molekylformel C16H8F5NO2
Molekylvikt (g/mol) 341.24
MDL-nummer MFCD09879962
InChI-nyckel UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 1-metylindol-7-karboxylat
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 341.23
Procent renhet 97%