Läs mer
Pentafluorfenyl-2-[4-(tert-butoxikarbonyl)piperazin-1-yl]isonikotinat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11336835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10215574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50626DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 944450-81-1
Molekylformel C21H20F5N3O4
Molekylvikt (g/mol) 473.4
MDL-nummer MFCD09966147
InChI-nyckel XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 43811038
IUPAC-namn tert-butyl 4-[4-(2,3,4,5,6-pentafluorfenoxi)karbonylpyridin-2-yl]piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 473.4
Procent renhet 90%