Läs mer
Pentafluorfenyl 2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10633435 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69526CB
Kemiska identifierare
CAS 941717-05-1
Molekylformel C15H10F5N3O3
Molekylvikt (g/mol) 375.255
MDL-nummer MFCD09879983
InChI-nyckel SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229769
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-karboxylat
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 375.25
Procent renhet 97%