Läs mer
Pentafluorfenyl 2-morfolino-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205604
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205604 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215604 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205604 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62426CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 941716-88-7
Molekylformel C14H9F5N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 380.289
MDL-nummer MFCD09966152
InChI-nyckel ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 43811041
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-morfolin-4-yl-1,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 380.29
Procent renhet 97%