Läs mer
Pentafluorfenyl-2-morfolino-5-(trifluormetyl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567464
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567464 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10567464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57826DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C18H11F8NO3
MDL-nummer MFCD09025890
Kvantitet 1 g
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI-nyckel NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-morfolin-4-yl-5-(trifluormetyl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 441.277
PubChem CID 24229574
Formel vikt 441.27
Procent renhet 97%