Läs mer
Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10183674
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10183674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10183674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24326DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 906352-59-8
Molekylformel C17H12F5NO3
Molekylvikt (g/mol) 373.28
MDL-nummer MFCD09025824
InChI-nyckel SMSUNMKSTOOWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 2-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate, 2-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229476
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formel vikt 373.28
Procent renhet 95%