Läs mer
Pentafluorfenyl-2-(morfolinosulfonyl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769215
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769215 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10265464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69626CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 950603-27-7
Molekylformel C17H12F5NO5S
Molekylvikt (g/mol) 437.34
MDL-nummer MFCD09879986
InChI-nyckel FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229773
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-morfolin-4-ylsulfonylbensoat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 437.34
Procent renhet 97%