Läs mer
Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330577 250 mg 250mg
10306544 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330577 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13726CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 906352-58-7
Molekylformel C15H5F5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 372.27
MDL-nummer MFCD09025821
InChI-nyckel LHRLGPDYSCUADI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, perfluorophenyl 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 18525705
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)C2=CN=CC=C2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel vikt 372.27
Procent renhet 97%