Läs mer
Pentafluorfenyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10623045 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386654 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69326DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 946409-38-7
Molekylformel C15H10F5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 359.26
MDL-nummer MFCD09817560
InChI-nyckel YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229768
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 359.25
Procent renhet 97%