Läs mer
Pentafluorfenyl 2-tiomorfolin-4-ylisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11370677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11370677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10693625 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50526CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 934570-42-0
Molekylformel C16H11F5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 390.33
MDL-nummer MFCD09702363
InChI-nyckel CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 390.33
Procent renhet 97%