Läs mer
Pentafluorfenyl 2-tiomorfolin-4-ylisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541155
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11370677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10693625 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50526CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 934570-42-0
Molekylformel C16H11F5N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 390.33
MDL-nummer MFCD09702363
InChI-nyckel CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 390.33
Procent renhet 97%