Läs mer
Pentafluorfenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633055
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633055 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10633055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58826CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-02-4
Molekylformel C14H7F5O4S
Molekylvikt (g/mol) 366.26
MDL-nummer MFCD09702392
InChI-nyckel FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)tiofen-2-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 366.26
Procent renhet 97%