Läs mer
Pentafluorfenyl 3-(1-metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337694 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10317554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10337694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60626CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-11-5
Molekylformel C17H9F5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 368.263
MDL-nummer MFCD09065010
InChI-nyckel LGHVUZDAZTZCHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 3-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229633
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 3-(1-metylpyrazol-3-yl)bensoat
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 368.26
Procent renhet 97%