Läs mer
Pentafluorfenyl 3-(pyrid-2-yloxi)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707675
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10707675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50226DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C18H8F5NO3
MDL-nummer MFCD09064956
Kvantitet 1 g
Synonym pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI-nyckel LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 3-pyridin-2-yloxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 381.258
PubChem CID 24229506
Formel vikt 381.26
Procent renhet 97%