Läs mer
Pentafluorfenyl 4-(1-metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11360587 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10472844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360587 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23826CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-42-5
Molekylformel C17H9F5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 368.26
MDL-nummer MFCD09702352
InChI-nyckel LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
LEDER CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorfenyl-4-(1-metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensoat
Formel vikt 368.26
Procent renhet 97%