Läs mer
Pentafluorfenyl 4-(3,5-dimetyl-lH-pyrazol-1-yl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10336474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68226CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 941717-00-6
Molekylformel C18H11F5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 382.29
MDL-nummer MFCD09879978
InChI-nyckel GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229762
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 4-(3,5-dimetylpyrazol-1-yl)bensoat
LEDER CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 382.29
Procent renhet 97%